Tisk…
(S)-2-Phenylpyrrolidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932248-1G OR932248-250MG
APOSOR932248-1GEA 10880 CZK
APOSOR932248-1G APOSOR932248-250MG
(S)-2-Phenylpyrrolidine 95%
(S)-2-Phenylpyrrolidine
Vzorec: C₁₀H₁₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06762549
CAS číslo: 59347-91-0