Tisk…
2-tert-Butyl-5-chloro-1,1-dioxoisothiazol-3(2H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR932241-250MG OR932241-1G
APOSOR932241-250MGEA 16570 CZK
APOSOR932241-250MG APOSOR932241-1G
2-tert-Butyl-5-chloro-1,1-dioxoisothiazol-3(2H)-one
2-tert-Butyl-5-chloro-1,1-dioxoisothiazol-3(2H)-one
Vzorec: C₇H₁₀ClNO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09029621
CAS číslo: 850314-47-5