Tisk…
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-acetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932219-1G OR932219-250MG
APOSOR932219-1GEA 17990 CZK
APOSOR932219-1G APOSOR932219-250MG
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-acetonitrile 95%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-acetonitrile
Vzorec: C₁₀H₁₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09037894
CAS číslo: 124499-37-2