Tisk…
3-(4-Methoxyphenyl)isoxazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932210-1G OR932210-250MG
APOSOR932210-1GEA 18420 CZK
APOSOR932210-1G APOSOR932210-250MG
3-(4-Methoxyphenyl)isoxazole 95%
3-(4-Methoxyphenyl)isoxazole
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,184 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08446386
CAS číslo: 61428-20-4