Tisk…
3,5-Dimethoxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932195-1G OR932195-5G
APOSOR932195-1GEA 0 CZK
APOSOR932195-1G APOSOR932195-5G
3,5-Dimethoxypyridine 98%
3,5-Dimethoxypyridine
Vzorec: C₇H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01646188
CAS číslo: 18677-48-0