Tisk…
2,3-Dimethyl-1H-indole-7-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932160-1G OR932160-250MG
APOSOR932160-1GEA 20270 CZK
APOSOR932160-1G APOSOR932160-250MG
2,3-Dimethyl-1H-indole-7-carbaldehyde 95%
2,3-Dimethyl-1H-indole-7-carbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059725
CAS číslo: 103987-28-6