Tisk…
5-Chloro-3-ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932091-1G OR932091-250MG
APOSOR932091-1GEA 11380 CZK
APOSOR932091-1G APOSOR932091-250MG
5-Chloro-3-ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
5-Chloro-3-ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₇H₉ClN₂O
MW: 172,612 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788964
CAS číslo: 128564-56-7