Tisk…
(2-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chlorobenzoyl cyanide
OR932078-1G OR932078-5G
APOSOR932078-1GEA 4960 CZK
APOSOR932078-1G APOSOR932078-5G
(2-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
(2-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile
Vzorec: C₈H₄ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03092702
CAS číslo: 35022-42-5