Tisk…
(6-Chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932073-1G OR932073-250MG
APOSOR932073-1GEA 3310 CZK
APOSOR932073-1G APOSOR932073-250MG
(6-Chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol 95%
(6-Chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol
Vzorec: C₉H₉ClN₂O
MW: 196.634 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01073117
CAS číslo: 331949-55-4