Tisk…
(R)-1-(2-Chlorophenyl)ethanamine hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932063-1G OR932063-250MG
APOSOR932063-1GEA 5130 CZK
APOSOR932063-1G APOSOR932063-250MG
(R)-1-(2-Chlorophenyl)ethanamine hydrochloride 95%
(R)-1-(2-Chlorophenyl)ethanamine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₀ClN·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11101198
CAS číslo: 1167414-92-7