Tisk…
(7-Chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932051-1G OR932051-250MG
APOSOR932051-1GEA 9160 CZK
APOSOR932051-1G APOSOR932051-250MG
(7-Chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol 95%
(7-Chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol
Vzorec: C₉H₉ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18878718
CAS číslo: 1340111-89-8