4-(Dimethoxymethyl)-2-methoxypyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931975-1G
OR931975-250MG
APOSOR931975-1GEA
5890
CZK
APOSOR931975-1G
APOSOR931975-250MG
4-(Dimethoxymethyl)-2-methoxypyrimidine 95%
4-(Dimethoxymethyl)-2-methoxypyrimidine
Vzorec:
C₈H₁₂N₂O₃ MW: 184,192 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08275991 CAS číslo: 193746-84-8 |