Tisk…
Methyl benzooxazol-2-yl-acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931958-1G OR931958-250MG
APOSOR931958-1GEA 21920 CZK
APOSOR931958-1G APOSOR931958-250MG
Methyl benzooxazol-2-yl-acetate 95%
Methyl benzooxazol-2-yl-acetate
Vzorec: C₁₀H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11506177
CAS číslo: 75762-23-1