(R)-3-Cyclobutylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
(R)-2-Amino-3-cyclobutylpropanoic acid
OR931954-1G
OR931954-250MG
APOSOR931954-1GEA
9200
CZK
APOSOR931954-1G
APOSOR931954-250MG
(R)-3-Cyclobutylalanine 97%
(R)-3-Cyclobutylalanine
Vzorec:
C₇H₁₃NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09264348 CAS číslo: 174266-00-3 |