Tisk…
4-(3-Hydroxypropyl)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931934-1G
APOSOR931934-1GEA 4300 CZK
APOSOR931934-1G
4-(3-Hydroxypropyl)benzonitrile 95%
4-(3-Hydroxypropyl)benzonitrile
Vzorec: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09028771
CAS číslo: 83101-12-6