Tisk…
α,α,2,4-tetrachlorotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931922-1G OR931922-5G
APOSOR931922-1GEA 0 CZK
APOSOR931922-1G APOSOR931922-5G
α,α,2,4-tetrachlorotoluene 98%
α,α,2,4-tetrachlorotoluene
Vzorec: C₇H₄Cl₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00043967
CAS číslo: 134-25-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III