Tisk…
(2-Chloro-6-methyl-pyrimidin-4-yl)-cyclopropyl-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-N-cyclopropyl-6-methylpyrimidin-4-amine
OR931917-1G
APOSOR931917-1GEA 14720 CZK
APOSOR931917-1G
(2-Chloro-6-methyl-pyrimidin-4-yl)-cyclopropyl-amine 95%
(2-Chloro-6-methyl-pyrimidin-4-yl)-cyclopropyl-amine
Vzorec: C₈H₁₀ClN₃
MW: 183,638 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16767268
CAS číslo: 1250038-98-2