Tisk…
tert-Butylboronic acid, pinacol ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9319-1G OR9319-5G
APOSOR9319-1GEA 622 CZK
APOSOR9319-1G APOSOR9319-5G
tert-Butylboronic acid, pinacol ester 97%
tert-Butylboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₀H₂₁BO₂
Hustota: 0,87 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06657801
CAS číslo: 99810-76-1