Tisk…
4H,5H,6H,7H,8H-Thieno[3,2-b]azepin-5-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931890-1G OR931890-250MG
APOSOR931890-1GEA 10150 CZK
APOSOR931890-1G APOSOR931890-250MG
4H,5H,6H,7H,8H-Thieno[3,2-b]azepin-5-one 95%
4H,5H,6H,7H,8H-Thieno[3,2-b]azepin-5-one
Vzorec: C₈H₉NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00980799
CAS číslo: 4751-61-5