Tisk…
(1-Methyl-2-oxoethyl)carbamic acid tert-butyl ester 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931836-1G OR931836-250MG
APOSOR931836-1GEA 13860 CZK
APOSOR931836-1G APOSOR931836-250MG
(1-Methyl-2-oxoethyl)carbamic acid tert-butyl ester 95%
(1-Methyl-2-oxoethyl)carbamic acid tert-butyl ester
Vzorec: C₈H₁₅NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12031700
CAS číslo: 114857-00-0