Tisk…
2-(4-Aminobenzyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-[(4-aminophenyl)methyl]aniline
OR931811-1G OR931811-250MG
APOSOR931811-1GEA 8170 CZK
APOSOR931811-1G APOSOR931811-250MG
2-(4-Aminobenzyl)aniline 98%
2-(4-Aminobenzyl)aniline
Vzorec: C₁₃H₁₄N₂
MW: 198.264 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01670227
CAS číslo: 1208-52-2
UN: 2811
ADR: 6.1 II