Tisk…
1-Allyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931806-1G OR931806-250MG
APOSOR931806-1GEA 11380 CZK
APOSOR931806-1G APOSOR931806-250MG
1-Allyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-Allyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11505317
CAS číslo: 101001-68-7