Tisk…
2,4-Dichloro-5-methylphenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931805-1G OR931805-5G
APOSOR931805-1GEA 2530 CZK
APOSOR931805-1G APOSOR931805-5G
2,4-Dichloro-5-methylphenol 95%
2,4-Dichloro-5-methylphenol
Vzorec: C₇H₆Cl₂O
Bod tání: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11520109
CAS číslo: 1124-07-8