Tisk…
(2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxin-6-yl)-acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931801-1G OR931801-5G
APOSOR931801-1GEA 2440 CZK
APOSOR931801-1G APOSOR931801-5G
(2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxin-6-yl)-acetic acid 95%
(2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxin-6-yl)-acetic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066923
CAS číslo: 17253-11-1