Tisk…
Methyl 4-amino-3-cyanobenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931800-1G
APOSOR931800-1GEA 3150 CZK
APOSOR931800-1G
Methyl 4-amino-3-cyanobenzoate 95%
Methyl 4-amino-3-cyanobenzoate
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,172 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16038776
CAS číslo: 159847-80-0