Tisk…
3-Allyl-4-methoxybenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931787-1G OR931787-5G
APOSOR931787-1GEA 6220 CZK
APOSOR931787-1G APOSOR931787-5G
3-Allyl-4-methoxybenzaldehyde 95%
3-Allyl-4-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08691767
CAS číslo: 67483-48-1