4-Chloro-5-methyl-2-(methylthio)pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931785-1G
OR931785-250MG
APOSOR931785-1GEA
3770
CZK
APOSOR931785-1G
APOSOR931785-250MG
4-Chloro-5-methyl-2-(methylthio)pyrimidine 95%
4-Chloro-5-methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Vzorec:
C₆H₇ClN₂S MW: 174,651 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09951961 CAS číslo: 61044-96-0 |