Tisk…
4-Bromo-5-methylisoxazole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR931756-1G OR931756-250MG OR931756-5G
APOSOR931756-1GEA 6050 CZK
APOSOR931756-1G APOSOR931756-250MG APOSOR931756-5G
4-Bromo-5-methylisoxazole 96%
4-Bromo-5-methylisoxazole
Vzorec: C₄H₄BrNO
MW: 161,985 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD13689016
CAS číslo: 7064-37-1