Tisk…
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931708-1G OR931708-250MG
APOSOR931708-1GEA 4530 CZK
APOSOR931708-1G APOSOR931708-250MG
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carbaldehyde 95%
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₃NO
MW: 175,227 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03180300
CAS číslo: 493-50-5