3-Formyl-1H-indole-6-carbonitrile ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931695-1G
OR931695-25G
OR931695-5G
APOSOR931695-1GEA
0
CZK
APOSOR931695-1G
APOSOR931695-25G
APOSOR931695-5G
3-Formyl-1H-indole-6-carbonitrile ≥98%
3-Formyl-1H-indole-6-carbonitrile
Vzorec:
C₁₀H₆N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06657155 CAS číslo: 83783-33-9 |