1-(4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidin-5-yl)ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1-[4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidin-5-yl]ethanone
OR931619-100MG
OR931619-1G
OR931619-250MG
APOSOR931619-100MGEA
3310
CZK
APOSOR931619-100MG
APOSOR931619-1G
APOSOR931619-250MG
1-(4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidin-5-yl)ethanone 95%
1-(4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidin-5-yl)ethanone
Vzorec:
C₈H₁₀N₂OS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00223551 CAS číslo: 66373-26-0 |