Tisk…
8-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931617-1G OR931617-250MG
APOSOR931617-1GEA 4040 CZK
APOSOR931617-1G APOSOR931617-250MG
8-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
8-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine
Vzorec: C₇H₈N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11846609
CAS číslo: 1239648-74-8