Tisk…
3-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931608-1G OR931608-250MG
APOSOR931608-1GEA 11380 CZK
APOSOR931608-1G APOSOR931608-250MG
3-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde 95%
3-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₅NO
MW: 177.243 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059975
CAS číslo: 915924-91-3