Tisk…
2-Chloro-5-cyanobenzene-1-sulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR931550-1G OR931550-250MG OR931550-5G
APOSOR931550-1GEA 3060 CZK
APOSOR931550-1G APOSOR931550-250MG APOSOR931550-5G
2-Chloro-5-cyanobenzene-1-sulphonyl chloride 95%
2-Chloro-5-cyanobenzene-1-sulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃Cl₂NO₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18392427
CAS číslo: 942199-56-6
UN: 1759
ADR: 8,III