Tisk…
2-Ethoxy-1-pyrroline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931545-1G OR931545-25G OR931545-5G
APOSOR931545-1GEA 4140 CZK
APOSOR931545-1G APOSOR931545-25G APOSOR931545-5G
2-Ethoxy-1-pyrroline 95%
2-Ethoxy-1-pyrroline
Vzorec: C₆H₁₁NO
MW: 113,158 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11618011
CAS číslo: 931-46-4