Tisk…
2,5-Dichloro-4-methoxypyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931505-1G OR931505-250MG
APOSOR931505-1GEA 1210 CZK
APOSOR931505-1G APOSOR931505-250MG
2,5-Dichloro-4-methoxypyridine 97%
2,5-Dichloro-4-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₅Cl₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185541
CAS číslo: 1122090-95-2