Tisk…
2-Sec-butoxybenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931491-1G OR931491-250MG
APOSOR931491-1GEA 2650 CZK
APOSOR931491-1G APOSOR931491-250MG
2-Sec-butoxybenzaldehyde 95%
2-Sec-butoxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02629688
CAS číslo: 22921-59-1