Tisk…
3-(2-Cyanopropan-2-yl)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931459-1G OR931459-250MG
APOSOR931459-1GEA 2480 CZK
APOSOR931459-1G APOSOR931459-250MG
3-(2-Cyanopropan-2-yl)benzoic acid 95%
3-(2-Cyanopropan-2-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19694856
CAS číslo: 872091-00-4