Tisk…
2-Methyl-2H-indazole-4-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931456-1G OR931456-500MG
APOSOR931456-1GEA 24600 CZK
APOSOR931456-1G APOSOR931456-500MG
2-Methyl-2H-indazole-4-carboxylic acid 95%
2-Methyl-2H-indazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,172 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15071443
CAS číslo: 1071433-06-1