Tisk…
N-(1H-Indol-5-yl)acetamide 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931441-1G OR931441-250MG
APOSOR931441-1GEA 2940 CZK
APOSOR931441-1G APOSOR931441-250MG
N-(1H-Indol-5-yl)acetamide 96%
N-(1H-Indol-5-yl)acetamide
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320495
CAS číslo: 7145-71-3