Tisk…
Ethyl 4-aminopyridine-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931425-1G OR931425-250MG
APOSOR931425-1GEA 17360 CZK
APOSOR931425-1G APOSOR931425-250MG
Ethyl 4-aminopyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl 4-aminopyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10566236
CAS číslo: 773140-43-5