3-Chloro-5-hydroxy-2-methoxypyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931387-1G
OR931387-250MG
APOSOR931387-1GEA
23580
CZK
APOSOR931387-1G
APOSOR931387-250MG
3-Chloro-5-hydroxy-2-methoxypyridine 95%
3-Chloro-5-hydroxy-2-methoxypyridine
Vzorec:
C₆H₆ClNO₂ MW: 159,57 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13190369 CAS číslo: 1196157-30-8 |