5-Chloro-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931371-1G
APOSOR931371-1GEA
2570
CZK
APOSOR931371-1G
5-Chloro-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazole 95%
5-Chloro-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Vzorec:
C₄H₄ClN₃O₂ MW: 161,546 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00462202 CAS číslo: 6814-58-0 |