Tisk…
6-Cyano-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931294-1G OR931294-250MG
APOSOR931294-1GEA 4300 CZK
APOSOR931294-1G APOSOR931294-250MG
6-Cyano-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
6-Cyano-1H-indole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09954938
CAS číslo: 174500-88-0