Tisk…

Aminotriester 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR931286-1G OR931286-5G OR931286-250MG
APOSOR931286-1GEA 5130 CZK
APOSOR931286-1G APOSOR931286-5G APOSOR931286-250MG
Aminotriester 95%
Aminotriester
Vzorec: C₂₂H₄₁NO₆
Bod tání: 60…70 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07357283
CAS číslo: 136586-99-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR