Tisk…
4-Chloroquinolin-8-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931277-1G OR931277-5G
APOSOR931277-1GEA 2360 CZK
APOSOR931277-1G APOSOR931277-5G
4-Chloroquinolin-8-amine 95%
4-Chloroquinolin-8-amine
Vzorec: C₉H₇ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18448245
CAS číslo: 81764-16-1