Tisk…
Ethyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931255-25G OR931255-5G
APOSOR931255-25GEA 11050 CZK
APOSOR931255-25G APOSOR931255-5G
Ethyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate 97%
Ethyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate
Vzorec: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186,596 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12756023
CAS číslo: 51940-63-7