Tisk…
(1R,2S,3R,4S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-diol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931219-1G OR931219-5G
APOSOR931219-1GEA 5030 CZK
APOSOR931219-1G APOSOR931219-5G
(1R,2S,3R,4S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-diol 95%
(1R,2S,3R,4S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-diol
Vzorec: C₁₀H₁₈O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784411
CAS číslo: 56614-57-4