Tisk…
N,N-Dimethyl-3-(2-pyrrolidinyl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931213-1G OR931213-250MG
APOSOR931213-1GEA 22950 CZK
APOSOR931213-1G APOSOR931213-250MG
N,N-Dimethyl-3-(2-pyrrolidinyl)aniline 95%
N,N-Dimethyl-3-(2-pyrrolidinyl)aniline
Vzorec: C₁₂H₁₈N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02663468
CAS číslo: 383127-43-3