Tisk…
1-Methyl-4-nitro-1H-indole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931193-1G OR931193-250MG
APOSOR931193-1GEA 7670 CZK
APOSOR931193-1G APOSOR931193-250MG
1-Methyl-4-nitro-1H-indole 95%
1-Methyl-4-nitro-1H-indole
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08236728
CAS číslo: 91482-63-2